Learn More
4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 200.2 |
| Percent Purity | 97% |