Learn More
(4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250mg |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 97% |