Learn More
(4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10413793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10413793 1 g Amber Glass Bottle 1g
10056142 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10413793 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC44309DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 198084-13-8
Formula molecolare C11H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 186.214
Numero MDL MFCD06802874
InChI Key QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
PubChem CID 7162046
IUPAC Name (4-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%