Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10183224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10183224 1 g 1g
10633245 250 mg 250mg
10336384 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10183224 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55614DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 142335-64-6
Formula molecolare C11H17N2
Molecular Weight (g/mol) 177.27
Numero MDL MFCD03724739
InChI Key SFEAIUCOZWDYMJ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-1-pyrrolidinylmethyl aniline, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-aniline, 4-pyrrolidinylmethyl phenylamine, 1-4-aminobenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl aniline, 4-pyrrolidinyl-methyl aniline, cbi-bb zero/006543
PubChem CID 776852
IUPAC Name 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C[NH+]2CCCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.26