Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10074243
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
650628-72-1
C12H15NO
189.258
MFCD07782421
MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
23090828
4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
650628-72-1
C12H15NO
189.258
MFCD07782421
MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
23090828
4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Materiale o nome chimico 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Sinonimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 97%