Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10527474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10527474 250 mg 250mg
10074243 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55604CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 650628-72-1
Formula molecolare C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.258
Numero MDL MFCD07782421
InChI Key MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
IUPAC Name 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 97%