Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10441694
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10441694 1 g 1g
10295934 250 mg 250mg
10205944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10441694 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55601DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 159691-25-5
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.257
InChI Key DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
IUPAC Name 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 97%