Learn More
4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10653793 250 mg 250mg
10733253 1 g 1g
10410584 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653793 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00517CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 165669-32-9
Formula molecolare C10H12ClNO4S2
Molecular Weight (g/mol) 309.779
InChI Key ZXYZKIFFWKXROK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrrolidine-1-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulphonyl benzenesulphonyl chloride, 4-pyrrolidine-1-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-1-pyrrolidinylsulfonyl, 4-pyrrolidin-1-ylsulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 2779793
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
SMILES C1CCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Pyrrolidine-1-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Quantità 250 mg
Peso formulazione 309.79
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche