Learn More
4-Quinolinecarboxaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10648064 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10648064 1 g Bottiglia in vetro 1g
10145890 5 g Bottiglia in vetro 5g
10474565 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10648064 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294820010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4363-93-3
Formula molecolare C10H7NO
Molecular Weight (g/mol) 157.17
Numero MDL MFCD00006781
InChI Key MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC Name quinoline-4-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Quinolinecarboxaldehyde
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45°C to 52°C
Colore Brown-Yellow to White
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 157.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder, Chunks or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Quinolinecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.