Learn More
Hanna Instruments™ 4-Ring Conductivity Probes
Marca:  Hanna Instruments™ HI76302W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10090761
  • 335.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Multi-range Portable EC Meter
Measures electrical conductivity in liquids
140 mm
Yes
HI 8733, HI 9033, HI 9034, and HI 87314
DIN
1 m