Learn More
4-Sulfophthalic Acid (50% w/w aq. soln.) (may contain up to 20% 3-Sulfophthalic Acid), TRC
Codice prodotto. 30411409
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411409 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411409 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS890870100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Sulfophthalic Acid
CAS 89-08-7
Formula molecolare C8H6O7S
Quantità 100 mL
Sinonimo 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994
InChI Formula InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-sulfophthalic acid
Molecular Weight (g/mol) 246.19
Peso formulazione 245.9834