Learn More
4-Sulfophthalic Acid (50% w/w aq. soln.) (may contain up to 20% 3-Sulfophthalic Acid), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Sulfophthalic Acid |
| CAS | 89-08-7 |
| Formula molecolare | C8H6O7S |
| Quantità | 250 mL |
| Sinonimo | 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | 4-sulfophthalic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 246.19 |
| Peso formulazione | 245.9834 |