Learn More
4-t-Butylcyclohexanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-t-Butylcyclohexanone |
| CAS | 98-53-3 |
| Formula molecolare | C10H18O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, C 64, NSC 73717, p-tert-Butylcyclohexanone, gamma-tert-Butylcyclohexanone |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC Name | 4-tert-butylcyclohexan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.25 |
| Peso formulazione | 154.1358 |