Learn More
4-tert-Amylphenol, 99%
Codice prodotto. 10061910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10061910 5 g 5g
10193840 100 g 100g
10438910 250 g 250g
10666562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10061910 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167330050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-46-6
Formula molecolare C11H16O
Molecular Weight (g/mol) 164.25
Numero MDL MFCD00002369
InChI Key NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
IUPAC Name 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Amylphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >91.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255.0°C
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5C(CH3)2C6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 548
Indice di Merck 15, 7255
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and chloroform
Viscosità 2.9 mPa.s (100°C)
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Briquettes or Flakes to Coarse Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Amylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.