Learn More
4-tert-Amylphenol, TRC
Codice prodotto. 30329134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329134 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63659010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-tert-Amylphenol
CAS 80-46-6
Formula molecolare C11 H16 O
Quantità 10 g
Sinonimo Phenol, p-(1,1-dimethylpropyl)- (5CI), Phenol, p-tert-pentyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methylbutan-2-yl)phenol, 4-t-Amylphenol, 4-t-Pentylphenol, 4-tert-Amylphenol, 4-tert-Pentylphenol, Amilfenol, BirexSE, NSC 403672, NSC 4965, p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, p-(α,α-Dimethylpropyl)phenol, p-tert-Amylphenol, p-tert-Pentylphenol
InChI Formula InChI=1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC Name 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 164.24
Peso formulazione 164.1201
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.