Learn More
4-tert-Amylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4-tert-Amylphenol |
| CAS | 80-46-6 |
| Formula molecolare | C11 H16 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Phenol, p-(1,1-dimethylpropyl)- (5CI), Phenol, p-tert-pentyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methylbutan-2-yl)phenol, 4-t-Amylphenol, 4-t-Pentylphenol, 4-tert-Amylphenol, 4-tert-Pentylphenol, Amilfenol, BirexSE, NSC 403672, NSC 4965, p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, p-(α,α-Dimethylpropyl)phenol, p-tert-Amylphenol, p-tert-Pentylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.24 |
| Peso formulazione | 164.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?