Learn More
4-(tert-Butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 247.31 |
Percent Purity | 97% |