Learn More
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11916061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11916061 1 g 1g
11936061 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444640010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 330794-35-9 | C18H28BNO4 | 333.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 330794-35-9
Formula molecolare C18H28BNO4
Molecular Weight (g/mol) 333.24
Numero MDL MFCD06409942
InChI Key CUDCEJRRWNIPDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylcarbamate, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem5247, 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 3415442
IUPAC Name tert-butyl N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 68.0°C to 69.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 333.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.