Learn More
4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10275284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10275284 1 g 1g
10663455 10 g 10g
10188494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10275284 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD08308DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 74370-93-7
Formula molecolare C7H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 156.247
Numero MDL MFCD00051644
InChI Key CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC Name 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 156.25
Percent Purity 97%