Learn More
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16627022 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16627022 25 g 25g
16607022 1 g 1g
16617022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16627022 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464350250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 947725-04-4 | C12H17F3S | 250.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947725-04-4
Formula molecolare C12H17F3S
Molecular Weight (g/mol) 250.32
Numero MDL MFCD11858620
InChI Key VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 5-tert-butyl-1,3-dimethyl-2-(trifluoro-λ⁴-sulfanyl)benzene
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Specifica
Vettore alfa BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFURTRIFLUORIDE
Materiale o nome chimico 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Punto di fusione 62°C to 68°C
Colore Red to White
Punti di ebollizione 92°C to 93°C
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Quantità 25 g
Numero UN 2923
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità insoluble aq. soln., soluble in hexane, acetonitrile, dichloromethane
Peso formulazione 250.32
Forma fisica Crystals or Powder