Learn More
4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol, 97%
Codice prodotto. 15448889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448889 25 g 25g
15438889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448889 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08670.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4097-49-8 | C10H12N2O5 | 240.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4097-49-8
Formula molecolare C10H12N2O5
Molecular Weight (g/mol) 240.22
Numero MDL MFCD00051969
InChI Key NJBDTWSOYUZQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-tert-butylphenol, unii-m5s512rl03, phenol, 4-1,1-dimethylethyl-2,6-dinitro, 2,6-dinitro-p-tert-butyl phenol, phenol, 4-tert-butyl-2,6-dinitro, acmc-1am7s, 2,6-dinitro-4-t-butylphenol, 4-t-butyl-2,6-dinitrophenol
PubChem CID 20042
IUPAC Name 4-tert-butyl-2,6-dinitrophenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol
Punto di fusione 93°C to 95°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1986466
Peso formulazione 240.22
Percent Purity 97%