Learn More
4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10609724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10609724 10 g Amber Glass Bottle 10g
10310653 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10609724 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01508EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 42265-67-8
Formula molecolare C10H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 183.68
Numero MDL MFCD00052272
InChI Key MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
IUPAC Name 4-tert-butyl-2-chloroaniline
SMILES CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 183.68
Percent Purity 95%