missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butyl-2-chlorophenol (Technical Grade), TRC

Codice prodotto. 30334039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30334039 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB807038100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-tert-Butyl-2-chlorophenol
CAS 98-28-2
Formula molecolare C10 H13 Cl O
Quantità 100 mg
Sinonimo Phenol, 4-tert-butyl-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-Chloro-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-2-chlorophenol, NSC 8464
InChI Formula InChI=1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC Name 4-tert-butyl-2-chlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 184.66
Peso formulazione 184.0655
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.