Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10714947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10714947 5 g 5g
10099281 250 mg 250mg
10631493 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10714947 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF01562DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemical Identifiers
CAS 68176-57-8
Formula molecolare C10H16N2
Molecular Weight (g/mol) 164.252
Numero MDL MFCD00052695
InChI Key WLOSFXSXVXTKBU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 432708
IUPAC Name 4-tert-butylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)benzene-1, 2-diamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)3CC6H3(NH2)2
Quantità 5 g
Sinonimo 4-tert-butyl benzene-1,2-diamine, 4-tert-butyl-1,2-diaminobenzene, 1,2-diamino-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine,4-1,1-dimethylethyl, 1,2-benzenediamine, 4-1,1-dimethylethyl, pubchem22919, 4-tert-butyl-diaminobenzene, 4-t-butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-butylbenzen-1,2-diamine
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 97%