Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10384242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10384242 1 g 1g
10702693 10 g 10g
10782207 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10384242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF00754DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 57774-77-3
Formula molecolare C11H15NS
Molecular Weight (g/mol) 193.308
Numero MDL MFCD00052485
InChI Key HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
IUPAC Name 4-tert-butylbenzenecarbothioamide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H4CSNH2
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.31
Percent Purity 95%