Learn More
4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Formula lineare | (CH3)3CC6H4CSNH2 |
| Quantità | 50 g |
| Peso formulazione | 193.31 |
| Percent Purity | 95% |