Learn More
4-(tert-Butyl)benzylbromide, 97%
Codice prodotto. 10464955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464955 100 g Bottiglia in vetro 100g
10408872 5 g Bottiglia in vetro 5g
10418872 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10464955 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345501000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18880-00-7
Formula molecolare C11H15Br
Molecular Weight (g/mol) 227.14
Numero MDL MFCD00000180
InChI Key QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)benzylbromide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8°C to 12°C
Colore Yellow
Densità 1.2360g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 94°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4CH2Br
Indice di rifrazione 1.5445 to 1.5465
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.236
Peso formulazione 227.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.