Learn More
4-(tert-Butyl)benzylchloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78833
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
19692-45-6
C11H15Cl
182.69
MFCD00000918
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
88198
1-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzene
CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
19692-45-6
C11H15Cl
182.69
MFCD00000918
WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
88198
1-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzene
CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 103°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5205 to 1.5225
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 182.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.