Learn More
4-(tert-Butyl)benzylchloride, 97%
Codice prodotto. 10011541 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10011541 25 g Glass Bottle 25g
10737962 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10011541 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19692-45-6
Formula molecolare C11H15Cl
Molecular Weight (g/mol) 182.69
Numero MDL MFCD00000918
InChI Key WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
PubChem CID 88198
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 98°C to 103°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H4CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5205 to 1.5225
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.94
Peso formulazione 182.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(tert-Butyl)benzylchloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.