Learn More
4-tert-Butyl-o-xylene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11372576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372576 5 g 5g
11382576 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11372576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08552.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7397-06-0
Formula molecolare C12H18
Molecular Weight (g/mol) 162.276
Numero MDL MFCD00038277
InChI Key QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 81881
IUPAC Name 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butyl-o-xylene
Densità 0.868
Punti di ebollizione 211°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 5 g
Beilstein 1925371
Peso formulazione 162.27
Percent Purity 98%