Learn More
4-(tert-Butyl)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 0.986g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)3CC6H4NCO |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 175.23 |
| Percent Purity | 97% |