Learn More
4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10743663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10743663 10 g 10g
10662653 1 g 1g
10285464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10743663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00746EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19241-24-8
Formula molecolare C11H13NS
Molecular Weight (g/mol) 191.292
Numero MDL MFCD00022059
InChI Key OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H4NCS
Quantità 10 g
Sinonimo 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Peso formulazione 191.3
Percent Purity 97%