Learn More
4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10682665 5 g Amber Glass Bottle 5g
10611835 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10520323 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10682665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01152DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Identificatori chimici
CAS 69682-13-9
Formula molecolare C9H20ClN
Molecular Weight (g/mol) 177.716
Numero MDL MFCD05865119
InChI Key RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
PubChem CID 2794676
IUPAC Name 4-tert-butylpiperidine;hydrochloride
SMILES CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 177.72
Percent Purity 90%