Learn More
4'-tert-Butylacetophenone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10342133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10342133 1 g 1g
10125280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10342133 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 308740010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 943-27-1 | Molecular Formula: C12H16O | Molecular Weight: 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 943-27-1
Formula molecolare C12H16O
Molecular Weight (g/mol) 176.26
Numero MDL MFCD00017256
InChI Key UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-tert-Butylacetophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17.0°C to 18.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 107.0°C to 108.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 29°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5220
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid