Learn More
4-tert-Butylacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30134952
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134952 2.5 g 2.50g
17934225 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134952 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6905052.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 943-27-1
Formula molecolare C12 H16 O
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Sinonimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Imp. B (EP)
IUPAC Name 1-(4-tert-butylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Peso formulazione 176.1201