Learn More
4-tert-Butylbenzaldehyde, 95%
Codice prodotto. 10376734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10376734 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10624945 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10274914 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376734 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426520500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 939-97-9
Formula molecolare C11H14O
Molecular Weight (g/mol) 162.23
Numero MDL MFCD00035742
InChI Key OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC Name 4-tert-butylbenzaldehyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzaldehyde
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 249°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Viscosità 0.004 Pas (20°C)
Peso formulazione 162.23
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.