Learn More
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11459707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459707 50 g 50g
11449707 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22174.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.722 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15084-51-2
Formula molecolare C10H13ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 232.722
Numero MDL MFCD00007449
InChI Key YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC Name 4-tert-butylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 80°C to 83°C
Odore Irritating
Quantità 50 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1104346
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 232.73
Percent Purity 98%