Learn More
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10762885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762885 50 g Bottiglia in vetro 50g
10743341 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762885 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303470500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15084-51-2
Formula molecolare C10H13ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 232.73
Numero MDL MFCD00007449
InChI Key YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC Name 4-tert-butylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79°C to 83°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4SO2Cl
Quantità 50 g
Peso formulazione 232.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder