Learn More
4-tert-Butylbenzhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 11440743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440743 100 g 100g
11430743 25 g 25g
11450743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440743 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13224.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 43100-38-5
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
Numero MDL MFCD00014763
InChI Key XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
PubChem CID 123513
IUPAC Name 4-tert-butylbenzohydrazide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzhydrazide
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 100 g
Beilstein 1104663
Peso formulazione 192.26
Percent Purity ≥98%