Learn More
4-tert-Butylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30339590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339590 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339590 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69323525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Formula molecolare C11H14O2
Quantità 25 g
Sinonimo 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-tert-butylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 178.23
Peso formulazione 178.0994