Learn More
4-tert-Butylbenzophenone, 98%
Codice prodotto. 11332506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332506 1 g 1g
11342506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06386.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22679-54-5 | C17H18O | 238.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22679-54-5
Formula molecolare C17H18O
Molecular Weight (g/mol) 238.33
Numero MDL MFCD00017255
InChI Key DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
PubChem CID 89790
IUPAC Name (4-tert-butylphenyl)-phenylmethanone
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzophenone
Punto di fusione 38°C to 42°C
Punti di ebollizione 168°C to 170°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Quantità 1 g
Beilstein 2100075
Peso formulazione 238.32
Percent Purity 98%