Learn More
4-tert-Butylbenzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 11431630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431630 25 g 25g
11421630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431630 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26991.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18880-00-7
Formula molecolare C11H15Br
Molecular Weight (g/mol) 227.145
Numero MDL MFCD00000180
InChI Key QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
PubChem CID 87836
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzyl bromide
Punto di fusione 8°C to 12°C
Densità 1.236
Punti di ebollizione 93°C to 94°C (1.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5465
Quantità 25 g
Numero UN UN3265
Beilstein 471674
Peso formulazione 227.14
Percent Purity 97%