Learn More
4-tert-Butylbenzyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30341619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341619 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB69245610G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylbenzyl Bromide
CAS 18880-00-7
Formula molecolare C11H15Br
Quantità 10 g
Sinonimo α-Bromo-p-tert-butyl-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzyl bromide, 4-tert-Butyl-1-bromomethylbenzene, 4-tert-Butylphenylmethyl Bromide, Bromo(4-tert-butylphenyl)methane, NSC 186287, p-tert-Butylbenzyl Bromide, α-Bromo-p-tert-butyltoluene
InChI Formula InChI=1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-tert-butylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 227.14
Peso formulazione 226.0357