Learn More
4-tert-Butylcatechol, 99%
Codice prodotto. 10367420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10367420 500 g Plastic bottle 500g
10163010 100 g Plastic bottle 100g
10348703 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11964671 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10367420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154355000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-29-3
Formula molecolare C10H14O2
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00002201
InChI Key XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC Name 4-tert-butylbenzene-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylcatechol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53.0°C to 56.0°C
Densità 1.0490g/mL
Punti di ebollizione 285.0°C
Punto d'infiammabilità 129°C
Intervallo percentuale saggio 0.7% max. Catechol (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantità 500 g
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Gravità specifica 1.049
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viscosità 90 mm2/s (25°C)
Peso formulazione 166.22
Percent Purity 99%
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylcatechol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcatechol