Learn More
4-tert-Butylcyclohexanol, 99%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10090580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10090580 5 g Glass Bottle 5g
10409210 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10090580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-52-2
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.27
Numero MDL MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
InChI Key CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
IUPAC Name 4-tert-butylcyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylcyclohexanol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 69.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 224.0°C
Punto d'infiammabilità 200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H10OH
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 5 g
Beilstein 06, I, 18
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L water (20 c)
Viscosità 8.68 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder or Granules