Learn More
4-tert-Butylcyclohexanone, 99%
Codice prodotto. 10668184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10668184 25 g Plastic bottle 25g
10419210 100 g Plastic bottle 100g
10626102 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10668184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107910250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-53-3
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00001642
InChI Key YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
PubChem CID 7392
IUPAC Name 4-tert-butylcyclohexan-1-one
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylcyclohexanone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48.0°C to 51.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3CC6H9(=O)
Quantità 25 g
Beilstein 07, I, 29
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .