Learn More
4-tert-Butylcyclohexylamine, 97%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 15595156 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595156 5 mL 5mL
15505166 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595156 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5400-88-4
Formula molecolare C10H21N
Molecular Weight (g/mol) 155.29
Numero MDL MFCD00013763,MFCD20690546
InChI Key BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC Name 4-tert-butylcyclohexan-1-amine
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylcyclohexylamine
Densità 0.8700g/mL
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (total of isomers) (GC)
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Peso formulazione 155.29
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-tert-Butylcyclohexylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.