Learn More
4-tert-Butylcyclohexylamine, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11387715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11387715 5 g 5g
11397715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387715 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02472.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5400-88-4
Formula molecolare C10H21N
Molecular Weight (g/mol) 155.29
Numero MDL MFCD00013763,MFCD20690546
InChI Key BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC Name 4-tert-butylcyclohexan-1-amine
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylcyclohexylamine
Nota nome Cis + Trans
Densità 0.87
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.4662
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 1523780
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 155.29
Percent Purity 97%