Learn More
4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol, 97%
Codice prodotto. 15421498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421498 5 g 5g
15431498 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421498 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55285.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87184-99-4 | C10H24O2Si | 204.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Slightly Soluble in water.(2.0 g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane, Ethyl Acetate, Methanol
Notes
Storage: Keep container tightly closed. Store in a cool, dark and well-ventilated place and away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87184-99-4
Formula molecolare C10H24O2Si
Molecular Weight (g/mol) 204.39
Numero MDL MFCD04974070
InChI Key IJEMXJANZPVITP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyldimethylsilyl oxy butan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyl oxybutan-1-ol, 4-dimethyl-tert-butylsilyloxy butan-1-ol, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy-1-butanol, 1-butanol, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, acmc-20amup, 4-t-butyldimethylsiloxy-1-butanol, 4-t-butyldimethylsilyloxy-1-butanol, 4-tert-butyldimethylsiloxy-1-butanol
PubChem CID 186403
IUPAC Name 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-ol
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCO
Specifica
Punti di ebollizione 63°C to 66°C (0.3mmHg)
Materiale o nome chimico 4-tert-Butyldimethylsiloxy-1-butanol
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Indice di rifrazione 1.439
Densità 0.888
Formula lineare (CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)4OH
Informazioni di solubilità Slightly Soluble in water.(2.0g/L) (25°C). Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol
Peso formulazione 204.38
Percent Purity 97%