Learn More
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10234964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10234964 5 g Bottiglia in vetro 5g
10133104 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234964 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55145-45-4
Formula molecolare C12H24O2Si
Molecular Weight (g/mol) 228.41
Numero MDL MFCD06411307
InChI Key HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsiloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone meso form, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy cyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxycyclohexanone
PubChem CID 10609430
IUPAC Name 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxycyclohexan-1-one
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9090g/mL
Punti di ebollizione 85°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (O=)C6H9OSi(CH3)2C(CH3)3
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.909
Peso formulazione 228.41
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.