Learn More
4-tert-Butylphenol, 97%
Codice prodotto. 10657632 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10657632 5 g 5g
10637442 1 kg 1kg
10448440 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10657632 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108000050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-54-4
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00002367
InChI Key QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC Name 4-tert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Materiale o nome chimico 4-tert-Butylphenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96.0°C to 100.0°C
Colore White to Beige
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 236.0°C to 238.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4OH
Indice di rifrazione 1.4787
Quantità 5 g
Beilstein 06, 524
Indice di Merck 15, 1588
Gravità specifica 0.9
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alcoholic alkali,soluble in alcohol and ether
Viscosità 2.4 mPa.s (110°C)
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 97%
Forma fisica Flakes or Pastilles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-tert-Butylphenol
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Skyddsangivelse
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylphenol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.